4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7863-1G OR7863-25G
APOSOR7863-1GEA 209 EUR
APOSOR7863-1G APOSOR7863-25G
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₅S
Pto. de fusión: 225…228 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319206
Núm. CAS: 396105-96-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR