(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7870T-25G OR7870T-5G
APOSOR7870T-25GEA 170 EUR
APOSOR7870T-25G APOSOR7870T-5G
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Formula: C₉H₁₂O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010552
Núm. CAS: 15042-01-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR