2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 258 EUR
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Formula: C₁₃H₁₀BrNO
Pto. de fusión: 148…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180673
Núm. CAS: 92643-17-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR