Ciclohexil(metil)amina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR8357-100G OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA 43.7 EUR
APOSOR8357-100G APOSOR8357-5G
Ciclohexil(metil)amina
Ciclohexil(metil)amina
Formula: C₇H₁₅N
Pto. Ebullición: 149 °C
Pto. de fusión: –9…–7 °C
Densidad: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003832
Núm. CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR