2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR8499-1G
APOSOR8499-1GEA 336 EUR
APOSOR8499-1G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
Formula: C₁₁H₁₁ClN₄O₂
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607897
Núm. CAS: 952183-15-2