2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR8501-1G
APOSOR8501-1GEA 321 EUR
APOSOR8501-1G
2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
Formula: C₉H₈ClN₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607898
Núm. CAS: 952183-16-3