tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR8505-500MG
APOSOR8505-500MGEA 384 EUR
APOSOR8505-500MG
tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₈H₂₃Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607941
Núm. CAS: 952183-50-5