2-(Boc-amino)-5-bromopiridina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 49.3 EUR
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-bromopiridina 98%
2-(Boc-amino)-5-bromopiridina
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411381
Núm. CAS: 159451-66-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR