2-Cloro-5-nitrobenzaldehído 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 102 EUR
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído 97%
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 75…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007293
Núm. CAS: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR