Ácido 2-formil-fenil-borónico 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8773-100G OR8773-25G OR8773-5G
APOSOR8773-100GEA 143 EUR
APOSOR8773-100G APOSOR8773-25G APOSOR8773-5G
Ácido 2-formil-fenil-borónico 97%
Ácido 2-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
Pto. de fusión: 115…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151822
Núm. CAS: 40138-16-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR