4-Nitro-D-phenylalanine hydrate

Proveedor: Apollo Scientific

OR8781-100G OR8781-25G OR8781-5G
APOSOR8781-100GEA 82.8 EUR
APOSOR8781-100G APOSOR8781-25G APOSOR8781-5G
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄·H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150962
Núm. CAS: 444777-67-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR