4'-Metoxipropiofenona 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8854-100G
APOSOR8854-100GEA 48 EUR
APOSOR8854-100G
4'-Metoxipropiofenona 99%
4'-Metoxipropiofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Pto. Ebullición: 273…275 °C
Pto. de fusión: 27…29 °C
Densidad: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009310
Núm. CAS: 121-97-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR