Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8885-25G OR8885-100G
APOSOR8885-25GEA 72.5 EUR
APOSOR8885-25G APOSOR8885-100G
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Isopropyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₁₄O₃S
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00968877
Núm. CAS: 2307-69-9
EINECS: 218-989-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR