6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR8948-25G
APOSOR8948-25GEA 78.3 EUR
APOSOR8948-25G
6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
Formula: C₈H₆ClNO₂
MW: 183.5917 g/mol
Pto. de fusión: 215…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174511
Núm. CAS: 7652-29-1