4-Piperidineethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
OR8972-1G OR8972-5G
APOSOR8972-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8972-1G APOSOR8972-5G
4-Piperidineethanol
4-Piperidineethanol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129.20 g/mol
Pto. Ebullición: 228 °C
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006008
Núm. CAS: 622-26-4
EINECS: 210-727-7