(S)-(+)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: L-Leucinol, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol

OR8973-100G
APOSOR8973-100GEA 87 EUR
APOSOR8973-100G
(S)-(+)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol 97%
(S)-(+)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Pto. Ebullición: 100…105 °C
Pto. de fusión: 56…58 °C
Densidad: 0.917 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063676
Núm. CAS: 7533-40-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR