4-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905477-1G
APOSOR905477-1GEA 317 EUR
APOSOR905477-1G
4-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole 95%
4-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₉NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02665781
Núm. CAS: 1826-19-3