Nicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
OR905628-500G
APOSOR905628-500GEA 87 EUR
APOSOR905628-500G
Nicotinato de metilo 98%
Nicotinato de metilo
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 209
Pto. de fusión: 39
Pto. de inflamación: 95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006388
Núm. CAS: 93-60-7
Índice Merck: 12,06174