(1S,E)-(-)-Camphorquinone 3-oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907065-1G
APOSOR907065-1GEA 364 EUR
APOSOR907065-1G
(1S,E)-(-)-Camphorquinone 3-oxime 95%
(1S,E)-(-)-Camphorquinone 3-oxime
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142700
Núm. CAS: 251645-83-7