2-Ethoxyisonicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Ethoxypyridine-4-carboxylic acid
OR907519-25G
APOSOR907519-25GEA 626 EUR
APOSOR907519-25G
2-Ethoxyisonicotinic acid 98%
2-Ethoxyisonicotinic acid
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167.1620 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115719
Núm. CAS: 91940-86-2