2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907836-1G OR907836-250MG
APOSOR907836-1GEA 400 EUR
APOSOR907836-1G APOSOR907836-250MG
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16661867
Núm. CAS: 5394-87-6