4-Methoxy-3-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908149-1G
APOSOR908149-1GEA 98.6 EUR
APOSOR908149-1G
4-Methoxy-3-methylbenzonitrile 98%
4-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12797513
Núm. CAS: 53078-71-0