tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 227 EUR
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729296
Núm. CAS: 196200-04-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR