3-Isobutylphenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908451-1G
APOSOR908451-1GEA 632 EUR
APOSOR908451-1G
3-Isobutylphenylboronic acid 96%
3-Isobutylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185670
Núm. CAS: 153624-42-1