1-Boc-piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909204-100G
APOSOR909204-100GEA 95.7 EUR
APOSOR909204-100G
1-Boc-piperidine 95%
1-Boc-piperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093935
Núm. CAS: 75844-69-8