5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR909331-1G OR909331-250MG
APOSOR909331-1GEA 418 EUR
APOSOR909331-1G APOSOR909331-250MG
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
5-Bromo-7-chloroquinoxaline
Formula: C₈H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143560
Núm. CAS: 1215205-87-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR