1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR909537-10G OR909537-1G OR909537-25G
APOSOR909537-10GEA 342 EUR
APOSOR909537-10G APOSOR909537-1G APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₃H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03228548
Núm. CAS: 119516-86-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR