Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
OR909799-100G
APOSOR909799-100GEA 95.7 EUR
APOSOR909799-100G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658483
Núm. CAS: 1690-75-1