tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR910425-1G OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA 144 EUR
APOSOR910425-1G APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24466467
Núm. CAS: 121669-69-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR