Ethyl 2-(4-methylimidazol-1-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910439-1G
APOSOR910439-1GEA 719 EUR
APOSOR910439-1G
Ethyl 2-(4-methylimidazol-1-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-methylimidazol-1-yl)acetate
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21336474
Núm. CAS: 6338-47-2