3-cyano-4-ethoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyano-4-ethoxybenzoic acid
OR911191-1G
APOSOR911191-1GEA 398 EUR
APOSOR911191-1G
3-cyano-4-ethoxybenzoic acid 95%
3-cyano-4-ethoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09271828
Núm. CAS: 258273-32-4