[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 255 EUR
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00504580
Núm. CAS: 94800-23-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR