4-Phenoxypyridine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR911925-25G
APOSOR911925-25GEA 111 EUR
APOSOR911925-25G
4-Phenoxypyridine 95%
4-Phenoxypyridine
Formula: C₁₁H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235157
Núm. CAS: 4783-86-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR