O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR911982-100G OR911982-25G
APOSOR911982-100GEA 346 EUR
APOSOR911982-100G APOSOR911982-25G
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Formula: C₈H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077108
Núm. CAS: 17114-97-5