3-Metilisoquinolina 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR912094-10G OR912094-1G OR912094-5G
APOSOR912094-10GEA 502 EUR
APOSOR912094-10G APOSOR912094-1G APOSOR912094-5G
3-Metilisoquinolina 98%
3-Metilisoquinolina
Formula: C₁₀H₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024139
Núm. CAS: 1125-80-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR