N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH

OR912300-100G OR912300-500G OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA 133 EUR
APOSOR912300-100G APOSOR912300-500G APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Formula: C₂₁H₂₅NO₅
MW: 371.43 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065597
Núm. CAS: 2130-96-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR