1-Ethyl-3-hydroxypiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Ethylpiperidin-3-ol, 1-Ethyl-3-piperidinol
OR912385-25G
APOSOR912385-25GEA 59.6 EUR
APOSOR912385-25G
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine 95%
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006508
Núm. CAS: 13444-24-1