5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%

Proveedor: Apollo Scientific

OR912452-1G OR912452-5G
APOSOR912452-1GEA 270 EUR
APOSOR912452-1G APOSOR912452-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14537235
Núm. CAS: 569688-67-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR