(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Cyanophenyl)acetic acid
OR912691-5G
APOSOR912691-5GEA 60.9 EUR
APOSOR912691-5G
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
(2-Cyanophenyl)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646238
Núm. CAS: 18698-99-2