3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912733-5G
APOSOR912733-5GEA 119 EUR
APOSOR912733-5G
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178380
Núm. CAS: 7037-49-2