3-Amino-4-phenylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Phenylpyridin-3-amine
OR912999-1G
APOSOR912999-1GEA 304 EUR
APOSOR912999-1G
3-Amino-4-phenylpyridine 95%
3-Amino-4-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114255
Núm. CAS: 146140-99-0