3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%

Proveedor: Apollo Scientific

OR913084-1G OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA 116 EUR
APOSOR913084-1G APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formula: C₉H₈O₃·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664093
Núm. CAS: 1201806-19-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR