3-Methyl-4-nitropyridine 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR914353-25G OR914353-5G
APOSOR914353-25GEA 672 EUR
APOSOR914353-25G APOSOR914353-5G
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
3-Methyl-4-nitropyridine
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095084
Núm. CAS: 1678-53-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR