o-Anisaldehído 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 29 EUR
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anisaldehído 98%
o-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 238 °C
Pto. de fusión: 34…40 °C
Pto. de inflamación: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003308
Núm. CAS: 135-02-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR