4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR9166-1G OR9166-5G
APOSOR9166-1GEA 75.9 EUR
APOSOR9166-1G APOSOR9166-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₈BNO₂
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271932
Núm. CAS: 859833-22-0
UN: 3259
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR