5-Bromo-2-chloro-4-hydroxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR916894-250MG
APOSOR916894-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR916894-250MG
5-Bromo-2-chloro-4-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189877
Núm. CAS: 1196146-82-3