3-Metil-1-fenil-2-butanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916904-25G OR916904-5G
APOSOR916904-25GEA 696 EUR
APOSOR916904-25G APOSOR916904-5G
3-Metil-1-fenil-2-butanona 95%
3-Metil-1-fenil-2-butanona
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040487
Núm. CAS: 2893-05-2