tert-Butyl crotonate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Crotonic Acid tert-Butyl Ester

OR917764-25G OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA 371 EUR
APOSOR917764-25G APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059055
Núm. CAS: 79218-15-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR