(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Glycidyl phenyl ether
OR917934-5G
APOSOR917934-5GEA 95.7 EUR
APOSOR917934-5G
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole 95%
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.1745 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659026
Núm. CAS: 71031-03-3