Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR917976-1G OR917976-250MG
APOSOR917976-1GEA 864 EUR
APOSOR917976-1G APOSOR917976-250MG
Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH
Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH
Formula: C₃₆H₄₄N₄O₇S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15141977
Núm. CAS: 1185841-84-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR